Learn More
Hirschmann™ Pipetas graduadas con graduación en ámbar de clase AS
Código de producto. 11766632
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
2 ml
2 mL
5 ml
10 ml
20 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 12
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones unitSize
11766632 0,5 ml 0,01 mL paquete de 12
11792262 1 ml 0,01 mL 12 PCS
11722272 10 ml 0,1 ml paquete de 12
11732272 20 ml 0,1 ml 6 PCS
11796632 5 ml 0,1 ml paquete de 12
11702272 2 ml 0,02 mL 12 PCS
11712272 5 ml 0,05 mL paquete de 12
11776632 1 ml 0,1 ml 12 PCS
13177899 2 mL 0,01 mL paquete de 12
11786632 2 mL 0,1 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11766632 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 1100229
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan exactitud volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas graduadas de la clase AS Hirschmann Instruments™ con graduación en ámbar se suministran con un conector de algodón de serie.
  • Graduación del anillo de punto principal
  • No graduado hasta la punta, cero en la parte superior
  • Conforme a DIN EN ISO 835
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Clase AS
Material AR-GLAS
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Graduaciones 0,01 mL
Tipo de graduación Tinta de difusión de tinción ámbar duradera
Cantidad 12/paq.
Tolerancia ±0,006 ml
Volumen (métrico) 0,5 ml
Longitud (métrico) 360 ±5 milímetros
Tipo Pipeta graduada