Learn More
Heinz Herenz AR-Glass Cubreobjetos
Descripción
- Cubreobjetos AR-glass
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubreobjetos |
| Forma | Cuadrado |
| Material | Vidrio |
| Longitud (métrico) | 18 mm |
| Anchura (métrico) | 18 mm |
| Grosor (métrico) | Entre 0,13 y 0,16 mm |
| Dimensiones (L x An) | 18 x 18 mm |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Un solo uso |