Learn More
Brand™ Pipetas serológicas AR-GLAS™
Código de producto. 11708168 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad: 10 ml
Código de producto.
11708168 Capacidad: 10 ml
1 options
Código de producto. 11708168 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 27113
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™. Las pipetas serológicas BRAND™ AR-GLAS™ poseen un gran diámetro de punta para permitir la administración total. Marcas de graduación e inscripciones cortas en la tinción ámbar ETERNA.
  • Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™.
  • Calibradas para administrar (TD, Ex).
  • El gran diámetro de la punta permite la administración total.
  • Marcas de graduación e inscripciones cortas en la tinción ámbar ETERNA.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Diámetro exterior (métrico) 2 mm
Material AR-GLAS, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Graduaciones negativas -3 ml
Tolerancia ± 0,2 mL
Volumen (métrico) 10 ml
Tipo Pipeta serológica