Learn More
Brand™ Pipetas serológicas AR-GLAS™
Código de producto. 11798158 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
5 ml
25 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
Graduaciones negativas:
-0,2 mL
-2 ml
-5 ml
Tolerancia:
± 0,01 mL
± 0,4 mL
±0,02 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Graduaciones negativas Tolerancia Tamaño de la unidad
11798158 5 ml 0,1 ml -2 ml ± 0,01 mL paquete de 12
10314711 25 ml 0,1 ml -5 ml ± 0,4 mL paquete de 6
10394511 1 ml 0,01 mL -0,2 mL ±0,02 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11798158 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 27112
En stock
Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™. Las pipetas serológicas BRAND™ AR-GLAS™ poseen un gran diámetro de punta para permitir la administración total. Marcas de graduación e inscripciones cortas en la tinción ámbar ETERNA.
  • Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™.
  • Calibradas para administrar (TD, Ex).
  • El gran diámetro de la punta permite la administración total.
  • Marcas de graduación e inscripciones cortas en la tinción ámbar ETERNA.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Diámetro exterior (métrico) 2 mm
Material AR-GLAS, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Graduaciones negativas -2 ml
Tolerancia ± 0,01 mL
Volumen (métrico) 5 ml
Tipo Pipeta serológica