Learn More
AR-C155858, MedChemExpress
Código de producto. 16471329
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471329 1 mg 1 miligramo
16455588 10 mg 10 miligramos
16428287 5 mg 5 miligramos
16421757 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16471329 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13248
MedChemExpress AR-C155858 is a selective monocarboxylate transporter MCT1 and MCT2 inhibitor with Kis of 2.3 nM and 10 nM, respectively.
AR-C155858 is a selective monocarboxylate transporter MCT1 and MCT2 inhibitor with Kis of 2.3 nM and 10 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AR-C155858
Forma física Powder
CAS 496791-37-8
Color Off-White
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H27N5O5S
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.34 mM)
SMILES O=C(C1=C2SC(CC3=C(NN=C3C)C)=C1C(N4C[C@@H](CO4)O)=O)N(C(N2CC(C)C)=O)C
Peso molecular (g/mol) 461.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.53
Porcentaje de pureza 95.56%