Learn More
Tocris Bioscience™ AR-C 69931 Tetrasodium Salt
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18755826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18755826 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18755826 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5720/1
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
AR-C 69931 tetrasodium salt is a highly potent P2Y12 antagonist (IC50 = 0.4 nM). Inhibits ADP-induced human platelet aggregation ex vivo. Reduces thrombus weight and delays thrombus formation in a model of carotid artery thrombosis in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 163706-36-3
Cantidad 1 mg
Objetivo P2Y Receptor
Fórmula molecular C17H21Cl2F3N5Na4O12P3S2
Formula Weight (peso de la fórmula) 864.29g/mol
Tipo de producto Antagonist
Para uso exclusivo en investigación