Learn More
Tocris Bioscience™ AR-C 66096 tetrasodium salt
Código de producto. 18004332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18004332 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18004332 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3321/1
Potent and selective P2Y12 antagonist
AR-C 66096 tetrasodium salt is a potent and selective P2Y12 receptor antagonist. Blocks ADP-induced inhibition of adenylyl cyclase in vitro (pKB =7.6) and inhibits ADP-induced aggregation of washed human platelets (pIC50 = 8.16).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Propylthio)adenosine-5'-O-(β,γ-difluoromethylene)triphosphate tetrasodium salt
CAS 145782-74-7
Cantidad 1 mg
Objetivo P2Y Receptor Antagonists
Fórmula molecular C14H18F2N5Na4O12P3S
Pureza 98%