Learn More
Tocris Bioscience™ AR-C 118925XX
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18716576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18716576 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18716576 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4890/5
Selective and competitive P2Y2 antagonist
AR-C 118925XX is a potent, selective, competitive and reversible P2Y2 receptor antagonist (pA2 = 8.43). Inactive against a panel of 37 other receptors at a concentration of 10 μM. AR-C 118925XX inhibits ATP-γS-induced mucin secretion in bronchial epithelial cells (IC50 = 1 μM). Inhibits P2Y2 receptor-induced β-arrestin translocation in vitro (pA2 = 37.2-51.3 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[[5-(2,8-Dimethyl-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)-3,4-dihydro-2-oxo-4-thioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]-N-2H-tetrazol-5-yl-2-furancarboxamide
CAS 216657-60-2
Cantidad 5 mg
Objetivo P2Y Receptor Antagonists
Fórmula molecular C28H23N7O3S
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.59
Pureza >98%