Learn More
AR-AO 14418, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-N'-(5-nitro-2-thiazolyl)urea |
| CAS | 487021-52-3 |
| Fórmula molecular | C12H12N4O4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | AR 0133418, GSK 3B Inhibitor VIII, AR-AO 14418 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N4O4S/c1-20-9-4-2-8(3-5-9)6-13-11(17)15-12-14-7-10(21-12)16(18)19/h2-5,7H,6H2,1H3,(H2,13,14,15,17) |
| SMILES | COc1ccc(CNC(=O)Nc2ncc(s2)[N+](=O)[O-])cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[(4-metoxifenil)metil]-3-(5-nitro-1,3-tiazol-2-il)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 308.31 |