Learn More
AR-A014418, MedChemExpress
Código de producto. 16496727
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496727 5 mg 5 miligramos
16454018 10 mg 10 miligramos
16400377 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496727 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10512
MedChemExpress AR-A014418 is a potent, selective and ATP-competitive GSK3β inhibitor (IC50=104 nM; Ki=38 nM).
AR-A014418 is a potent, selective and ATP-competitive GSK3β inhibitor (IC50=104 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AR-A014418
CAS 487021-52-3
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H12N4O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo AR 0133418 GSK 3β inhibitor VIII AR 014418
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (324.35 mM)
SMILES O=C(NCC1=CC=C(OC)C=C1)NC2=NC=C([N+]([O-])=O)S2
Peso molecular (g/mol) 308.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.31
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease