Learn More
Clorhidrato de (aR)-a-metil-N-[[3-(trifluorometil)fenil]metil]-1-naftalenometanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaR)-alpha-Methyl-N-[(3-(trifluoromethyl)phenyl)methyl]-1-naphthalenemethanamine Hydrochloride |
| CAS | 1229225-42-6 |
| Fórmula molecular | C20 H18 F3 N . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-, hydrochloride (1:1), (αR)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18F3N.ClH/c1-14(18-11-5-8-16-7-2-3-10-19(16)18)24-13-15-6-4-9-17(12-15)20(21,22)23;/h2-12,14,24H,13H2,1H3;1H/t14-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@@H](NCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | (1R)-1-naftalen-1-il-N-[[3-(trifluorometil)fenil]metil]etanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 365.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.1158 |