Learn More
Clorhidrato de (aR)-a-metil-N-[3-(3-metilfenil)propil]-1-naftalenometanamina, TRC
Código de producto. 30482880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482880 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30482880 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32207050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (alphaR)-alpha-Methyl-N-[3-(3-methylphenyl)propyl]-1-naphthalenemethanamine Hydrochloride
CAS 253337-60-9
Fórmula molecular C22 H25 N
Cantidad 50 mg
Sinónimo (αR)-α-Methyl-N-[3-(3-methylphenyl)propyl]-1-naphthalenemethanamine
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25N/c1-17-8-5-9-19(16-17)10-7-15-23-18(2)21-14-6-12-20-11-3-4-13-22(20)21/h3-6,8-9,11-14,16,18,23H,7,10,15H2,1-2H3/t18-/m1/s1
SMILES C[C@@H](NCCCc1cccc(C)c1)c2cccc3ccccc23
Nombre IUPAC 3-(3-metilfenil)-N-[(1R)-1-naftalen-1-iletil]propan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 303.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1987