Learn More
(aR)-a-[2-(1-naftaleniloxi)etil]bencenometanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R)-3-(1-Naphthyloxy)-1-phenylpropan-1-ol |
| CAS | 156453-53-1 |
| Fórmula molecular | C19 H18 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (αR)-α-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]benzenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18O2/c20-18(16-8-2-1-3-9-16)13-14-21-19-12-6-10-15-7-4-5-11-17(15)19/h1-12,18,20H,13-14H2/t18-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H](CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (1R)-3-naftalen-1-iloxi-1-fenilpropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 278.345 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.1307 |