Learn More
Tocris Bioscience™ AR-A 014418
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18064792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18064792 50 mg 50 miligramos
18054352 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18064792 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3966/50
Selective GSK-3 inhibitor
Selective glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) inhibitor (IC50 = 104 nM). Exhibits specificity for GSK-3 over cdk2 and cdk5 (IC50 values are > 100 μM) and over 26 other kinases. Inhibits β-amyloid-mediated neurodegeneration in hippocampal slices.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 487021-52-3
Fórmula molecular C12H12N4O4S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AR-A 014418
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.31
Pureza >99%
Peso molecular 308.312