Learn More
AR-9281, MedChemExpress
Código de producto. 16427137
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16427137 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16427137 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111151
MedChemExpress AR9281 is a potent and selective inhibitor of soluble epoxide hydrolase (s-EH), with potential for the treatment of hypertension and type 2 diabetes.
AR9281 is a potent and selective inhibitor of soluble epoxide hydrolase (s-EH), with potential for the treatment of hypertension and type 2 diabetes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AR-9281
CAS 913548-29-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H29N3O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo APAU
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (78.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1(C2)CC3CC2CC(C3)C1)NC4CCN(C(C)=O)CC4
Peso molecular (g/mol) 319.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.44
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation