Learn More
AR-13324 M1 metabolite, MedChemExpress
Código de producto. 16471547
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471547 50 mg 50 miligramos
16455358 10 mg 10 miligramos
16428077 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16471547 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12798C
MedChemExpress AR-13324 M1 metabolite is a hydrolysis metabolite of AR-13324 mesylate. AR-13324 is a inhibitor of ROCK kinase.
AR-13324 M1 metabolite is a hydrolysis metabolite of AR-13324 mesylate. AR-13324 is a inhibitor of ROCK kinase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AR-13324 M1 metabolite
CAS 2309668-15-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19N3O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 41.83 mg/mL (130.16 mM)
SMILES OCC1=CC=C([C@@H](CN)C(NC2=CC(C=CN=C3)=C3C=C2)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 321.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.37
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid