Learn More
MP Biomedicals™ Aquqphenol™
Código de producto. 11486960 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 Paq.
Tamaño de la unidad:
2500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486960 10 Paq. 2500 ml
1 options
Código de producto. 11486960 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 11AQUAPH03
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Una solución de fenol de doble destilación saturada con agua ultrapura (aprox. 30 %). MP Biomedicals™ Aquqphenol™ no contiene antioxidantes ni aditivos, tiene pH ácido y puede usarse directamente para la extracción de ARN.
  • Aquaphenol™ tiene un pH ácido y puede usarse directamente para la extracción de ARN.
  • Para la extracción de ADN, el pH puede ajustarse rápidamente a 7,5 o bien 8.
  • Reactivo de grado de biología molecular
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Para aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
pH 4,5 a 5
Tipo de producto AquaPhenol
Cantidad 10 Paq.
Formulario Solución