Learn More
Stuart™ Carcasa y accesorios del desionizador Aquatron™
Código de producto. 16170921
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Carcasa de desionizador
Soporte para pared
Características:
Capacidad individual
Doble
Doble capacidad
Individual
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Características unitSize
16170921 Carcasa de desionizador Capacidad individual cada uno
16150921 Carcasa de desionizador Doble capacidad cada uno
16160921 Soporte para pared Individual cada uno
16140921 Soporte para pared Doble cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16170921 Proveedor Stuart™ N.º de proveedor 8024496
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El desionizador Stuart™ Aquatron™ con carcasa y accesorios proporciona agua de buena calidad a un precio asequible
  • Salida de hasta 60 litros/hora
  • Cartuchos desechables de bajo coste
  • El cambio de color indica el estado de la resina de un vistazo
  • Puede montarse de forma independiente o en la pared
  • Ideal como pretratamiento para los destiladores Aquatron™
  • Un desionizador sencillo y portátil que proporciona agua de buena calidad a un precio asequible
  • Los cartuchos de intercambio iónico desechables van cambiando del verde al azul a medida que se agotan, de manera que se puede comprobar de un vistazo el estado de la resina
  • No necesita medidores de conductividad, baterías ni suministro eléctrico
  • Se suministra completo con una manguera flexible para la conexión a un grifo y una llave de paso para controlar el caudal
  • Se puede unir en serie con el filtro Aquatron™ mediante una manguera flexible o un acoplamiento rígido (ALC) disponible como accesorio
  • Ideal como pretratamiento para los destiladores Aquatron™, con el fin de evitar la acumulación de incrustaciones y mejorar la calidad de salida
  • La carcasa y los cartuchos de intercambio iónico deben pedirse por separado
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Ideal como pretratamiento para los destiladores Aquatron™
Incluye El indicador de cambio de color muestra el estado de la resina de un vistazo
Para utilizar con (equipo) Filtro Aquatron
Tipo Carcasa de desionizador
Características Capacidad individual