Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC AQUASIL™ C18
Código de producto. 10047314 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
50 mm
100 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10047314 100 mm 3 mm cada uno
10362385 50 mm 1 mm cada uno
11583021 20 mm 2,1 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10047314 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 77503103030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mayor retención que C18 para moléculas polares
  • Fase C18 con desactivación terminal polar
  • Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
  • Compatibles con fases móviles acuosas al 100 %.
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 310 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 12 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa