Descripción
Los cartuchos protectores Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomo, fase de C18 de desactivación terminal polar Thermo Scientific
- Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
- Retención de compuestos polares
- Compatible con fases móviles acuosas al 100 %
Especificaciones
Especificaciones
| Carga de carbono | 12 % |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Tamaño de poro | 100Å |
| Área de la superficie | 310 m2/g |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Tipo USP | L1 |