Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores Aquasil™ C18
Código de producto. 10126634 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
Longitud (métrico):
10 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
10126634 4 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
10783877 2,1 mm 10 mm 3 μm paquete de 4
10330885 3 mm 10 mm 3 μm paquete de 4
11502851 4 mm 10 mm 3 μm paquete de 4
10095884 2,1 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
10390925 3 mm 10 mm 5 μm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10126634 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 77505014001
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Los cartuchos protectores Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomo, fase de C18 de desactivación terminal polar Thermo Scientific
  • Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
  • Retención de compuestos polares
  • Compatible con fases móviles acuosas al 100 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Carga de carbono 12 %
pH De 2 a 8
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Tamaño de poro 100Å
Área de la superficie 310 m2/g
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con (equipo) Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo
Con desactivación terminal Sí
Tipo USP L1