Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ Columnas μHPLC C18 de 5 m, tamaño de partícula de 5 μm
Código de producto. 10535215 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10535215 250 mm 4 mm cada uno
10241095 50 mm 2,1 mm cada uno
10744936 50 mm 3 mm cada uno
10568785 50 mm 4,6 mm 1 PCS
10221435 100 mm 2,1 mm cada uno
10638635 100 mm 3 mm cada uno
10231435 100 mm 4,6 mm cada uno
10519955 150 mm 2,1 mm cada uno
10775336 150 mm 3 mm cada uno
10251435 150 mm 4 mm cada uno
10723074 150 mm 4,6 mm cada uno
10008094 250 mm 2,1 mm cada uno
10013193 250 mm 4,6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10535215 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 77505254030
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Thermo Las columnas HPLC μScientificTM AquasilTM 5 m C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • Fase C18 con desactivación terminal polar
  • Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
  • Compatible con fases móviles acuosas al 100 %
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el Servicio de Atención al Cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 250 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 310 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 12 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa