Learn More
Kimberly-Clark™ Dispensador de desinfectante para manos Aquarius™
Código de producto. 16687202
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16687202 1 L cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16687202 Supplier Kimberly-Clark™ Supplier No. 7124
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Dispensador blanco de higienizante de manos con diseño estanco y sin huecos para acumular suciedad. Alto brillo, fácil limpieza. Dispensa solo el producto necesario, reduciendo el uso y los residuos. Solución de alta capacidad para uso en zonas comunes de alto tráfico.
  • Dispensador de fácil limpieza diseñado para dispensar solo la cantidad de producto necesaria, reduciendo el uso y minimizando los residuos
  • Solución de alta capacidad para uso en zonas comunes de alto tráfico
  • Carga fácil, dispensador de relleno rápido, incluye un botón codificado por colores e instrucciones impresas
  • Compatible con 6382 y 6392
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Casete limpiador
Color Blanco
Fondo (imperial) 4.5 in.
Fondo (métrico) 11.4 cm
Longitud (imperial) 9.3 in.
Longitud (métrico) 23.5 cm
Anchura (imperial) 4.6 in.
Anchura (métrico) 11.6 cm
Altura (imperial) 10.3 in.
Altura (métrico) 26.2 cm
Admite Hand Sanitizer
Material Plástico
Mounting Wall Mount
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid with Front Opening
Capacidad (imperial) 33.8 oz.
Capacidad (métrico) 1 L