Learn More
Kimberly-Clark™ Casete de dispensador de limpiador de manos AQUARIUS™ blanco
Código de producto. 15236500
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15236500 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 15236500 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.00€
    9.21€ / paquete de 1
    Ahorro 39.79€
    81% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Aquarius™ El casete dispensador de jabón de manos blanco es ideal para dispensar jabón líquido o en espuma para máxima versatilidad y rentabilidad.
  • Ideal para dispensar jabón líquido o en espuma para una versatilidad y rentabilidad máximas
  • Alta capacidad y fácil recarga
  • Reduce los costes en zonas de uso intensivo, con un mantenimiento sencillo.
  • Fácil de mantener y limpiar sin trampas de polvo o suciedad
  • Dispensador blanco muy brillante con un diseño elegante y contemporáneo
  • Fácil de abrir y recargar, con una abertura para calcular si se necesita recarga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de limpiador de manos
Color Blanco
Fondo (imperial) 4,5 in
Fondo (métrico) 11.4 cm
Longitud (imperial) 1 in
Longitud (métrico) 25.7 cm
Anchura (imperial) 4,6 in
Anchura (métrico) 11,6 cm
Altura (imperial) 9,3 in
Altura (métrico) 11,4 cm
Admite Jabón de manos
Material Plástico
Mounting Montaje en pared
No. of Compartments 1
Product Style Tapa con bisagra y apertura frontal
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Capacidad (métrico) 1 L
Para utilizar con (aplicación) Ideal para dispensar jabón líquido o en espuma para una versatilidad y rentabilidad máximas.
Cantidad 1 unidad