Learn More
Kimberly-Clark™ Dispensador de limpiador para manos Aquarius™
Código de producto. 16692812
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16692812 Blanco cada uno
16602822 Negro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16692812 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6955
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.00€
    21.63€ / paquete de 1
    Ahorro 35.37€
    62% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Fácil de limpiar, montado en la pared. Aquarius™ El dispensador de limpiador de manos está diseñado para proporcionar la cantidad justa de producto necesaria en cada uso, reduciendo el uso y minimizando el desperdicio.
  • Diseñado para trabajar en armonía con lo confiable y familiar. Kleenex™ y Scott™ marcas
  • Diseñado para respaldar los estándares de higiene y ofrecer una solución de baño uniforme que se adapta a las necesidades de higiene del lugar de trabajo.
  • El dispensador de lavado de manos tiene un diseño redondeado, elegante y liso sin trampas de suciedad, lo que permite una limpieza fácil para mejorar la higiene del baño.
  • El diseño contemporáneo y de alto brillo de este dispensador de jabón de manos montado en la pared lo convierte en el dispensador de jabón líquido y en espuma para manos ideal para cualquier entorno de baño.
  • El dispensador de limpieza de manos esencial en un formato de alta capacidad con desbloqueo y recarga fáciles.
  • Compatible con una amplia gama de productos para baño, este dispensador fomenta la higiene y ayuda a gestionar los costes mediante una dispensación controlada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador manual
Color Blanco
Longitud (imperial) 9,3 in
Longitud (métrico) 23.7 cm
Anchura (imperial) 4,5 in
Anchura (métrico) 11.5 cm
Altura (imperial) 9,7 in
Altura (métrico) 24.7 cm
Admite Casete limpiador
Material Plástico
Mounting Pared o sobremesa
No. of Compartments 1
Product Style Tapa con bisagra y apertura frontal
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Capacidad (métrico) 1 L