Learn More
Chemsplash Mono AquaRepel no tóxico y repelente al agua
Código de producto. 30058309
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30058309 2XL paquete de 50
30058211 M paquete de 50
30058200 L paquete de 50
30058284 XL paquete de 50
30058157 3XL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30058309 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 2619.300.008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.82€
    137.89€ / paquete de 50
    Ahorro 22.93€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
El mono Aqua Repel está fabricado con tejido recubierto de polipropileno de 40 g/m². Es repelente al agua y brinda protección contra salpicaduras limitadas de líquidos no peligrosos.
Chemsplash Mono Aqua Repel
  • Tejido recubierto de polipropileno de 40 g/m²
  • Tejido no tóxico e impermeable
  • Capucha con banda elástica
  • Puños y tobillos elásticos
  • Cintura elástica media
  • Cremallera frontal con solapa adhesiva
  • Libre de PFAS
Descripción: El Chemsplash El mono Aqua Repel está fabricado con tela recubierta de polipropileno de 40 GSM. Este es un traje Cat 1 que es liviano y repelente al agua, brindando protección contra salpicaduras de líquidos limitados no peligrosos.
Especificaciones
Tipo de producto Monos con capucha
Tamaño 2XL
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Azul
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Adjuntas
Tipo de tapón Sujeciones
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Resistencia Líquidos
Sin látex Sí
N.º de bolsillos Ninguno