Learn More
MP Biomedicals™ AquaPhenol™
Código de producto. 11476960 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 250 ml
Tamaño de la unidad:
1000 ml
11476960 4 x 250 ml 1000 ml
1 options
Código de producto. 11476960 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 11AQUAPH02
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Water saturated phenol for DNA/RNA extractions
El fenol se utiliza como reactivo en el análisis químico. Se utiliza en la fabricación de resinas artificiales incoloras o de color claro, muchos compuestos orgánicos médicos e industriales y colorantes. Se utiliza comúnmente en la preservación de tejidos y la extracción de ADN/ARN con cloroformo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a +4 °C. Almacenar en nitrógeno. Proteja el producto de la luz.
Formulación Fenol saturado de agua
pH 4,5-5 (lit.)
Categoría de investigación Biología molecular
Cantidad 4 x 250 ml
Formulario Solución
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.