Learn More
Titulador 5 Karl Fischer Aqualine™, para valoración por volumetría Karl Fischer, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aqualine™ Titrant 5 |
| Nombre de nota | Karl Fischer Reagent |
| Punto de ebullición | 64°C |
| Color | Incolora |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 2,5 L |
| Fórmula molecular | CH4O |
| Número MDL | MFCD00004595 |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Clave InChI | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |