Learn More
Titulador 5 Karl Fischer Aqualine™, para valoración por volumetría Karl Fischer, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
Reactivos Fisher Chemical para titulación Karl Fischer mediante volumetría
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aqualine™ Titrant 5 |
| Nombre de nota | Karl Fischer Reagent |
| Punto de ebullición | 64°C |
| Color | Incolora |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| Fórmula molecular | CH4O |
| Número MDL | MFCD00004595 |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Clave InChI | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Aqualin Titrant 5
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, Iodine