Learn More
Estándar de agua Karl Fischer Aqualine™ 10mg, para valoración Karl Fischer, Fisher Chemical
Código de producto. 10546242 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 8 mL
Tamaño de la unidad:
80 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10546242 10 x 8 mL 80 ML
1 options
Código de producto. 10546242 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor K/2720/99
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00€
    85.00€ / 80 ml
    Ahorro 14.00€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Estándar de 10 mg/ml de H2O
  • El estándar contiene 10 mg de H2O/ml
  • Se utiliza para determinar la valoración de reactivos de Karl Fischer volumétricos
  • Se suministra en formato 10 × 8 ml y envasado en ampollas de vidrio para protegerlo de la humedad.
  • La ampolla solo debe abrirse inmediatamente antes de su uso para evitar la absorción de la humedad de la atmósfera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aqualine™ Standard 10.1
Nombre de nota Karl Fischer Reactivo
Forma física Líquido
CAS 71-36-3
Cantidad 10 x 8 mL
Fórmula molecular C4H10O
Número MDL 240423
Envase Ampolla
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCO
Nombre IUPAC butano-1-ol
Peso molecular (g/mol) 74.123
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aqualine Water Standard 10 mg/g
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Propylene carbonate,Xylenes (o-, m-, p-isomers), n-Butyl alcohol