Learn More
Tartrato sódico-2H2O Karl Fischer Aqualine™, para valoración de Karl Fischer, Fisher Chemical
Código de producto. 10261552 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10261552 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10261552 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor K/2770/48
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Estándar sólido
  • Estándar de agua sólido primario para análisis volumétrico de Karl Fischer
  • Contiene 15,66 ± 0,05 % de agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aqualine™ Sodium Tartrate Dihydrate Water Standard
Nombre de nota Karl Fischer Reactivo
Color Blanco
pH Desde 7 hasta 9
Forma física Polvo/Sólido
CAS 6106-24-7
Cantidad 100 g
Identificación Superar pruebas
Fórmula molecular C4H8Na2O8
Número MDL MFCD00150035
Envase Jarra de plástico para polvo
Clave InChI FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanedioico; sodio; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 230.08
PubChem CID 131855972
Formula Weight (peso de la fórmula) 230,08g/mol