Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Completa 5K, para Karl Fischer Titulación por volumetría, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
- Reactivo volumétrico de un solo componente para análisis de alto contenido de agua de aldehídos y cetonas
- Equivalente de agua: 5,0 mg de H2O/ml
- Capacidad de agua ilimitada
- Titulación antes de su uso
- Sin piridina
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marrón |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 mL |
| Número MDL | 81734 |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Aqualine Complete 5K
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Iodine, 1-Imidazole