Learn More
Aqualine™ Completa 2, Fisher Chemical™
Código de producto. 10744761 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Color:
Incolora
Marrón
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Color Tamaño de la unidad
10744761 1 L Frasco de vidrio ámbar Marrón 1 LT
10754761 2,5 L Frasco de vidrio ámbar Incolora 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10744761 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor K/1950/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.08€
    174.00€ / 1 litros
    Ahorro 128.08€
    42% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Reactivo de un solo componente; sin piridina
  • Reactivo volumétrico de un único componente para análisis de alto contenido de agua
  • Equivalente de agua: 2,0mg de H2O/ml
  • Capacidad de agua ilimitada
  • Titulación antes de su uso
  • Sin piridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marrón
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Número MDL 81734
Envase Frasco de vidrio ámbar
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aqualine Complete 2
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine, 1-Imidazole,Diethylene glycol monoethyl ether