Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Completa 1, para Karl Fischer Titulación por volumetría, Fisher Chemical™
Código de producto. 10538810 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10538810 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
1 options
Código de producto. 10538810 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor K/1900/15
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Reactivo de un solo componente; sin piridina
  • Reactivo volumétrico de un único componente para análisis de alto contenido de agua
  • Equivalente de agua: 1,0 mg de H2O/ml
  • Capacidad de agua ilimitada
  • Titulación antes de su uso
  • Sin piridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aqualine™ Complete 1
Nombre de nota Karl Fischer Reactivo
Color Incolora
CAS 7446-09-5, 288-32-4, 111-90-0, 7553-56-2
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Fórmula molecular Solution
Número MDL 81734
Envase Frasco de vidrio ámbar
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aqualine Complete 1
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine, 1-Imidazole