Learn More
Beskrivelse
- Prueba de dureza del agua
- Tiras de prueba semicuantitativas
- 2 años de vida útil
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Verde a rojo (cambio de color/dureza total) |
| Descripción | Tiras de prueba semicuantitativas de dureza total |
| Formato | 50 tiras de prueba/tubo |
| Graduaciones | 0 a 5,4 a 10,8 a 18,8 ppm de CaCO3 |
| Requisitos de almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
| Tipo | Tiras reactivas |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?