Learn More
Veolia Water Systems™ Frasco de regeneración Aquadem™
Código de producto. 11913266
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11913266 8 L cada uno
1 options
Código de producto. 11913266 Proveedor Veolia Water Systems™ N.º de proveedor AARIXD200694
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.85€
    228.32€ / paquete de 1
    Ahorro 62.53€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Frasco de regeneración rico y robusto para sistemas de pretratamiento y pulido.
  • Las estaciones de regeneración y los centros de llenado AQUADEM aseguran el tratamiento de resinas
  • Cada lote está sometido a un estricto control de calidad, con registro de la regeneración
Especificaciones
Capacidad (métrico) 8 L