Learn More
Veolia Water Systems™ Accesorios comunes para probetas de desionización Aquadem™
Código de producto. 11954917
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cabezal
Kit de conexión
Tubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11954917 Tubos cada uno
11950417 Kit de conexión cada uno
11940437 Cabezal cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11954917 Proveedor Veolia Water Systems™ N.º de proveedor VMGUVA200684
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.90€
    97.72€ / paquete de 1
    Ahorro 5.18€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Cabezal rico y robusto para cilindro de desionización con sistema de pretratamiento y pulido.
  • Cabezal para el cilindro de desionización
  • Sistema de pretratamiento y pulido
  • Salida de cabezal con 2 orificios en la parte superior
Especificaciones
Descripción Tubos con 2 orificios de entrada en la parte superior
Tipo Tubos