Learn More
Notrax Alfombrilla de barrera resistente Aqua Trap™ con cúpulas elevadas
Código de producto. 17751948
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
35 in
59 in
71 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) unitSize
17751948 35 in cada uno
17791948 59 in cada uno
17731958 71 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17751948 Proveedor Notrax N.º de proveedor 150S0023BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.05€
    37.19€ / paquete de 1
    Ahorro 5.86€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fiel a su nombre, este Aqua Dam perimetral patentado forma una bandeja que puede contener hasta 6 litros de agua por metro cuadrado y está tratada con un tratamiento de alfombra antimicrobiano para detener bacterias y gérmenes en la entrada.
  • Fiel a su nombre, este perímetro patentado «Aqua Dam» forma una bandeja que puede contener hasta 6 litros de agua por metro cuadrado
  • La superficie superior textil está moldeada a alta presión en un diseño de burbuja sobre una base de caucho indestructible para soportar el mayor tránsito de los pies
  • Capacidad insuperable de raspar residuos de los zapatos mientras mantiene su gran aspecto de búsqueda durante el mayor tiempo
  • Patrón único de pinzas antideslizantes en la parte posterior
Especificaciones
Color Marrón
Longitud (imperial) 35 in
Longitud (métrico) 90 cm
Material Poliéster
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm