Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Aqua
Código de producto. 10571065 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
350 mL
700 mL
1050 mL
Longitud (métrico):
40 cm
107 cm
76 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10571065 700 mL 76 cm cada uno
10207472 350 mL 40 cm cada uno
10188701 1050 mL 107 cm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10571065 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53080700
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Tomamuestras para muestras de agua subterránea de pozos, pozos y otras fuentes.
  • Se ajusta a todos los ejes de pozo normales con aberturas de control de hasta 2 pulg. de diámetro, sin inclinarse ni atascarse
  • Los materiales ultrapuros garantizan el máximo grado de pureza de las muestras
  • Fácil de limpiar gracias a los bordes redondeados y las roscas
  • FEP/PTFE ultrapura, superficie antiadhesiva
  • Sin cable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto AquaSampler
Material PTFE, FEP
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (imperial) 23.67 oz.
Capacidad (métrico) 700 mL
Para utilizar con (aplicación) Para muestras de agua subterránea de pozos, minas y otras fuentes
Diámetro exterior (métrico) 46 mm
Altura (imperial) 31.10 in.
Altura (métrico) 790 mm
Longitud (métrico) 76 cm