Learn More
AQ-13 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16492958
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492958 10 mg 10 miligramos
16472556 25 mg 25 miligramos
16415707 5 mg 5 miligramos
16409536 50 mg 50 miligramos
16404286 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492958 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100358
MedChemExpress AQ-13 dihydrochloride is an aminoquinoline antimalarial drug that is effective against drug-resistant strains of Plasmodium falciparum.
AQ-13 dihydrochloride is an aminoquinoline antimalarial drug that is effective against drug-resistant strains of Plasmodium falciparum.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AQ-13 dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 169815-40-1
Color Earth Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H24Cl3N3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (274.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 80 mg/mL (219.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCN(CC)CCCNC1=CC=NC2=CC(Cl)=CC=C12.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 364.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.74
Porcentaje de pureza 98.08%