Learn More
Apyramide, MedChemExpress
Descripción
Apyramide is an anti-inflammatory agent (NSAID) and behaves as a prodrug of indomethacin (HY-14397). Indomethacin is a potent, blood-brain permeable and nonselective inhibitor of COX1 and COX2.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Apyramide |
| CAS | 68483-33-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H23ClN2O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | O=C(OC1=CC=C(NC(C)=O)C=C1)CC2=C(C)N(C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)C4=C2C=C(OC)C=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 490.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 490.93 |
| Porcentaje de pureza | 99.06% |
| Mostrar más |