Learn More
APY0201, MedChemExpress
Descripción
APY0201 is a potent PIKfyve inhibitor, which inhibits the conversion of PtdIns3P to PtdIns(3,5)P2 in the presence of in the presence of [33P]ATP with an IC50 of 5.2 nM. APY0201 also inhibits IL-12/IL-23 production.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | APY0201 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1232221-74-7 |
| Color | Earth Yellow |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H23N7O |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 35 mg/mL (84.65 mM) |
| SMILES | CC1=CC(/C=N/NC2=NC3=CC(C4=CC=NC=C4)=NN3C(N5CCOCC5)=C2)=CC=C1 |
| Mostrar más |