Learn More
Tocris Bioscience™ APY 29
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001992 10 mg 10 miligramos
30002004 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001992 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4865/10
Inhibits IRE1α autophosphorylation; activates IRE1α endoribonuclease activity
Allosteric modulator of IRE1α. Inhibits IRE1α autophosphorylation (IC50 = 280 nM) and activates IRE1α ribonuclease activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216665-49-4
Fórmula molecular C17H16N8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material APY 29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.36
Forma física Solid
Color Blanco
Pureza >98%
Peso molecular 332.371