Learn More
IBA Solutions For Life Science™ ApU-dinucleotide IBA
Código de producto. 12889366 Tienda IBA Lifesciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12889366 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 12889366 Proveedor IBA Solutions For Life Science™ N.º de proveedor 50710147
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Dinucleotides are used by RNA polymerases as initiators for RNA synthesis. Therefore, they are very useful for transcription analysis.