Learn More
BINDER™ Serie APT-COM™ 4
Código de producto. 16494479 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Software 4 BASIC-Edition
Software 4 GLP-Edition
Software 4 PROFESSIONAL-Edition
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
16494479 Software 4 GLP-Edition cada uno
16307175 Software 4 BASIC-Edition cada uno
16484479 Software 4 PROFESSIONAL-Edition cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16494479 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90530042
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
El software de multigestión proporciona opciones de administración, registro, programación y documentación. Con funciones que van desde el registro conforme a GLP hasta la cómoda creación y gestión de programas de hasta 100 unidades, el APT-COM™ 4 se puede utilizar en todas las industrias y facilita mucho los procesos de trabajo complejos.
APT-COM™ Edición BÁSICA 4:
  • Administración de hasta cinco unidades conectadas
  • Gestión de registros (creación, eliminación, archivado)
  • Documentación de los valores medidos
  • Visión general central de todas las unidades en el diagrama y el formulario de tabla
  • Presentación gráfica de los valores medidos
  • Editor gráfico/numérico de programas
  • Exportación manual de valores medidos (archivo CSV/PDF)
  • Interfaz de usuario multilingüe (alemán, inglés, francés, español, italiano)
  • Ejecución opcional del programa mediante APT-COM™
  • Función de temporizador
  • Importación de datos desde APT-COM™ 3
APT-COM™ Edición PROFESIONAL 4:
Todas las mismas funciones que la edición BASIC y:
  • Administración de hasta 100 unidades conectadas al mismo tiempo
  • Vista general central de todas las unidades en un plano de habitación
  • Sistema de alarma basado en correo electrónico
  • Servidor web para mostrar resultados
  • Administración de usuarios para varios usuarios y autorizaciones
  • Exportación automática y controlada por tiempo de los valores medidos
  • Informes para su posterior procesamiento/archivado
  • Copia de seguridad y recuperación automática/manual
APT-COM™ 4 GLP Edición
Todas las mismas funciones que la Edición PROFESIONAL y:
  • Puede validarse de acuerdo con la parte 21 CFR Parte 11, incluidos los documentos de validación
  • Documentación de los valores medidos en un archivo a prueba de manipulación de acuerdo con directrices GLP/GMP sobre registros de auditoría
  • Firmas electrónicas
Para usar con: BINDER Serie Chambers BD , BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL
Especificaciones
Tipo de producto Software de recopilación de datos
Incluye Software 4 GLP-Edition
Descripción APT-COM™ 4 GLP-Edition: para trabajar en condiciones compatibles con GLP. Los valores medidos se documentan a prueba de manipulaciones de acuerdo con los requisitos del reglamento 21 CFR 11 de la FDA.
Para utilizar con (aplicación) Registro, control y monitoreo
Para utilizar con (equipo) BINDER Serie Chambers (BD , BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL)
Sistema operativo Microsoft Windows 10 IoT de 64 bits
Línea de productos APT-COM