Learn More
APS-2-79, MedChemExpress
Código de producto. 16495837
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495837 5 mg 5 miligramos
16453108 10 mg 10 miligramos
16442626 25 mg 25 miligramos
16419666 50 mg 50 miligramos
16414406 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495837 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100627
MedChemExpress APS-2-79 is a KSR-dependent MEK antagonist. APS-2-79 inhibits ATPbiotin binding to KSR2 within the KSR2-MEK1 complexe with an IC50 of 120 nM. APS-2-79 makes the stabilization of the KSR inactive state antagonizes oncogenic Ras-MAPK signaling.
APS-2-79 is a KSR-dependent MEK antagonist. APS-2-79 inhibits ATPbiotin binding to KSR2 within the KSR2-MEK1 complexe with an IC50 of 120 nM. APS-2-79 makes the stabilization of the KSR inactive state antagonizes oncogenic Ras-MAPK signaling.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material APS-2-79
CAS 2002381-25-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21N3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (51.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1NC3=NC=NC4=CC(OC)=C(OC)C=C43
Peso molecular (g/mol) 387.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.43
Porcentaje de pureza 99.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease