Learn More
MP Biomedicals™ Aprotinina, grado analítico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11485981 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
11485981 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 11485981 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0219038250
Forma complejos estables con enzimas. Aprotinina, grado analítico, MP Biomedicals es un inhibidor competitivo de la serina proteinasa que funciona bloqueando los sitios activos de las enzimas. Esta unión es reversible con la mayoría de los complejos de ap
La aprotinina se encuentra en los ganglios linfáticos bovinos, el pulmón, la glándula parótida, el bazo, el hígado, el páncreas, las vesículas seminales, la glándula tiroides, el riñón, las membranas mucosas de la tráquea y el esófago, los ovarios, el corazón, la pituitaria posterior y el cartílago. Es un reactivo contra la tripsina, la quimotripsina, las quininogenasas plasmáticas y glandulares, la plasmina, la kallkrein, la uroquinasa, el factor de coagulación XIIa, la proteína C, las proteinasas del sistema del complemento, y las proteinasas de leucocitos y tejidos. No inhibe la trombina. Los usos incluyen:
  • Se pueden añadir pequeñas cantidades a los tubos de sangre extraída para permitir la medición en laboratorio de proteínas rápidamente degradadas, como el glucagón.
  • Puede etiquetarse con isotiocianato de fluoresceína para su uso como reactivo histoquímico fluorescente para teñir glicoconjugados (mucosustancias) ricos en ácidos urónicos o siálicos. El conjugado conserva sus propiedades antiproteolíticas y de fijación de carbohidratos.
  • Se utiliza en biología celular como inhibidor enzimático para prevenir la degradación de proteínas durante la lisis u homogeneización de células y tejidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco apagado
CAS 9087-70-1
Sinónimo Polipéptido inhibidor básico de la tripsina pancreática; Antagosan; Antikrein; Trasylol; Zymofren; Antagosan; Anikrein; Antilysin(e); BPTI; Bayer A 128; inactivador de la tripsina-kallikrein; Fosten; Iniprol; inhibidor de la proteasa Kunitz; Onquinina; Repulson; RP-9921; Ryker 52; Triazin; Zymofren
Contenido y almacenamiento Almacene a 4 °C.
Fuente de dadores Pulmón bovino
Formulario Polvo
Para utilizar con (aplicación) Inhibidor enzimático