Learn More
MedChemExpress Aprotinina
Código de producto. 16464957
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16464957 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16464957 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0017
MedChemExpress Aprotinin is a bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) inhibitor which inhibits trypsin and chymotrypsin with Kis of 0.06 pM and 9 nM, respectively.
Especificaciones
CAS 9087-70-1
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Peso molecular 6511.44 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Cantidad 50 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (15.36 mM∣Need ultrasonic)