Learn More
MedChemExpress Aprotinina
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 9087-70-1 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Peso molecular | 6511.44 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (15.36 mM∣Need ultrasonic) |