Learn More
Melford Aprotinina
Descripción
Inhibidor competitivo de la serina proteasa que forma complejos estables con las enzimas y bloquea sus sitios activos.
Inhibidor competitivo de la serina proteasa que forma complejos estables con las enzimas y bloquea sus sitios activos. La unión es reversible y la mayoría de los complejos de aprotinina-proteasa se disocian a un pH >de 10 o < 3.2. Las enzimas objetivo incluyen tripsina, quimatripsina, calicreína y plasmina. Actividad: > 4500 KIU/mg
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 9087-70-1 |
| Fórmula molecular | C284H432N84O79S7 |
| Cantidad | 50 mg |